Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dichloropyridine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE34574238-100G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
2,6-Dichloropyridine
Codice catalogo MOLE34574238-100G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  2402-78-0
2,6-Dichloropyridine
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  2402-78-0
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:2402-78-0
  • Formula:C₅H₃Cl₂N
  • Numero MDL:MFCD00006244
  • Molecular Weight:147.99 g/mol
  • Punto di ebollizione:211 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:83…86 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-282-3
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g