Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dichloropyridine 98%
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,6-Dichloropyridine 98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
2,6-Dichloropyridine 98%
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:2402-78-0
  • Formula:C₅H₃Cl₂N
  • Numero MDL:MFCD00006244
  • Molecular Weight:147.99 g/mol
  • Punto di ebollizione:211 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:84…89 °C
  • Punto di infiammabilità:110 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-282-3
  • ADR:6.1,III
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to pink to light grey Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    84 to 89 °C
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Iodate (IO3):
    ≤3 ppm
  • Phosphate (PO4):
    ≤0.001 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.005 %
  • Barium (Ba):
    ≤0.002 %
  • Calcium (Ca):
    ≤0.002 %
  • Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.001 %
  • Potassium (K):
    ≤0.01 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 %