2-Bromopyridine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE28504127-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
2-Bromopyridine
Codice catalogo MOLE28504127-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 109-04-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:109-04-6
- Formula:C₅H₄BrN
- Numero MDL:MFCD00006219
- Molecular Weight:158 g/mol
- Punto di ebollizione:192 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–40,1 °C
- Densità:1,62 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-641-6
- UN:2810
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g