ContactUsLinkComponent
Tetraidrofurano
Tetraidrofurano
  ROTHAE07.1
 :  Roth Carl
 :  
undefined
Tetraidrofurano
  ROTHAE07.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :72.11 g/mol
 :12,09351
 :66 °C (1013 hPa)
 :0,888 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :203-726-8
 :2056
 :3,II
 :05-2114615188-48
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :109-99-9
 :C₄H₈O
 :MFCD00005356