Tetraidrofurano
ROTHAE07.1
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
:
:72.11 g/mol
:12,09351
:66 °C (1013 hPa)
:0,888 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:203-726-8
:2056
:3,II
:05-2114615188-48
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:109-99-9
:C₄H₈O
:MFCD00005356