Thermometer for distillation processes, BOLA
Termometro di distillazione, in vetro rivestito in PTFE, per recipienti di reazione da 500 - 6000 ml, 0...+250 °C, ±1 °C, 300 mm, 50 mm, 7,5 mm
Codice catalogo BOHLB290-03
Nome del fornitore: Bohlender
Thermometer for distillation processes, BOLA
Codice catalogo BOHLB290-03
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
Distillation thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Documents
BOHLB290-03_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:7,5 mm
- Profondità d'immersione:50 mm
- Descrizione:Termometro di distillazione, in vetro rivestito in PTFE, per recipienti di reazione da 500 - 6000 ml
- Lunghezza:300 mm
- Accuratezza:±1 °C
- Range di misura:0...+250 °C
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto (in PTFE) per termometri di Ø 7 - 8 mm, con dado integrato per bloccare/sbloccare in modo semplice il giunto smerigliato (NS 29/32)Supporto (in PTFE) per termometri di Ø 7 - 8 mm, con dado integrato per bloccare/sbloccare in modo semplice il giunto smerigliato (NS 29/32)BOHLB286-03Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 129.00