Orders LinkContactUsLinkComponent
Tetraidrofurano
Tetraidrofurano
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo MSPP412452
Infiammabile
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   MARKET SOURCE PART PROCESS
Tetraidrofurano
Codice catalogo MSPP412452
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numero CAS:  109-99-9
Tetraidrofurano
Tetraidrofurano
bottiglia in vetro, 2,5 L
Numero CAS:  109-99-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
  • Numero CAS:109-99-9
  • Formula:C₄H₈O
  • Numero MDL:MFCD00005356
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • IndexMerck:12,09351
  • Punto di ebollizione:66 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–108,5 °C
  • Densità:0,888 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–21,5 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-726-8
  • UN:2056
  • ADR:3,II
  • REACH:05-2114615188-48
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L