Piastre Petri, Analyslide®
Catalog # 516-8020
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Sterilità:Non sterili
- Versione:Piastre Petri, Analyslide®
- Conf:100
Specifications
About this item
La piastra petri Analyslide® ha una base rettangolare e una camera circolare per membrana filtrante da 47 mm. Il campione è protetto durante l'esame microscopico e le membrane filtranti possono essere conservate e protette come riferimento.
- Base rettangolare adatta alla maggior parte delle fasi di microscopia
- Anello interno di copertura per una chiusura sicura
- Coperchio trasparente senza interferenze con il campione in osservazione
- Area smerigliata nella base per l'identificazione del campione con contrassegno
- Pratica scatola per semplificare la raccolta e la conservazione dei campioni
Base and lid are constructed from PS.