ContactUsLinkComponent
1-Naftolo
  PROOMM0043.04
 :  
1-Naftolo
  PROOMM0043.04
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 mg
  • Seq:
    2440
 :
 :144.17 g/mol
 :13,06409
 :282 °C (1013 hPa)
 :94 °C
 :1.224 g/cm³ (20 °C)
 :125 °C
 :Ambiente
 :201-969-4
 :2811
 :6.1,III
 :GHS05
 :GHS07
 :90-15-3
 :C₁₀H₈O
 :MFCD00003930