1-Naftolo
PROOMM0043.04
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg
- Seq:2440
:
:144.17 g/mol
:13,06409
:282 °C (1013 hPa)
:94 °C
:1.224 g/cm³ (20 °C)
:125 °C
:Ambiente
:201-969-4
:2811
:6.1,III
:GHS05
:GHS07
:90-15-3
:C₁₀H₈O
:MFCD00003930