1-Iodonaphthalene
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLE31459172-25G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:90-14-2
- Formel:C₁₀H₇I
- MDL-Nummer:MFCD00003876
- Molekulargewicht:254.07 g/mol
- Siedepunkt:302 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:7 °C
- Dichte:1,738 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Ambiente
- EINECS:201-968-9
Technische Daten
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



