Accessories for Moxi™ Z
Supplier: Orflo
Certificates
About this item
Specifications
- Catalog No:
- 701-0252
- ORFLMXC012
- ORFLMXC011
- Modello:
- Type S cassettes
- Type M cassettes
- Concentrazione:
- 3000 – 1750000 cells/ml
- 3000 – 500000 cells/ml
- Dimensione della cella:
- 14 - 9202 fL
- 34 - 20580 fL
- Volume del campione:
- 75 µl
- 75 µl
- Range dinamico:
- 3 - 26 µm
- 4 - 34 µm
- Tempo di misurazione:
- 15 s
- 8 s