Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pipette controller
Micro pipette controller
Micropipettator, 1 ml
Codice catalogo MARI2960408
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Micro pipette controller
Codice catalogo MARI2960408
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Micro pipette controller
Micro pipette controller
Micropipettator, 1 ml
Price
SFr. 114.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This micro pipette filler is suitable for micro pipettes with circular mark and other small pipettes up to 1 ml capacity (for example: blood diluting pipettes).
  • Facilitates the sampling
  • Easy to use
  • Integrated ejection device reduces the risk of infection through contaminated pipettes
  • Autoclavable at 121 °C
Specifiche
  • Capacità:
    1 ml
  • Descrizione:
    Micropipettator