ContactUsLinkComponent
Cromo (III) ossido, TECHNICAL
Cromo (III) ossido, TECHNICAL
  22796.292
 :  
undefined
Cromo (III) ossido, TECHNICAL
  22796.292
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Identification:
    Passes test
 :
 :151.99 g/mol
 :13,02247
 :4000 °C (1013 hPa)
 :2435 °C
 :5.22 g/cm³ (25 °C)
 :Ambiente
 :215-160-9
 :1308-38-9
 :Cr₂O₃
 :MFCD00010949