Cromo (III) ossido, TECHNICAL
22796.292
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg
- Seq:4024
- Identification:Passes test
:
:151.99 g/mol
:13,02247
:4000 °C (1013 hPa)
:2435 °C
:5.22 g/cm³ (25 °C)
:Ambiente
:215-160-9
:1308-38-9
:Cr₂O₃
:MFCD00010949