Orders LinkContactUsLinkComponent
Argento nitrato
Argento nitrato
Ossidante
Corrosivo
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Argento nitrato
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Argento nitrato
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • Numero CAS:7761-88-8
  • Formula:AgNO₃
  • Numero MDL:MFCD00003414
  • Molecular Weight:169.87 g/mol
  • IndexMerck:12,08661
  • Punto di ebollizione:444 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:210 °C
  • Densità:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • REACH:01-2119513705-43
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 50.30
    SFr. 50.30
    1 * 10 g
       SFr. 50.30
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 178.80
    SFr. 178.80
    1 * 50 g
       SFr. 178.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 750.00
    SFr. 750.00
    1 * 250 g
       SFr. 750.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 2’700.00
    SFr. 2’700.00
    1 * 1 kg
       SFr. 2’700.00
    Specifiche:
    Marketsource