ContactUsLinkComponent
Gel di silice, in granuli, TECHNICAL
Gel di silice, in granuli, TECHNICAL
Codice catalogo 27613.294
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Gel di silice, in granuli, TECHNICAL
Codice catalogo 27613.294
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Loss on drying (140 °C; 4 h):
    Max. 3%
  • Water-absorption capacity (40% RH):
    Min. 20%
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :60.08 g/mol
Punto di ebollizione:2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:> 1600 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:63231-67-4
 :7631-86-9
Formula:SiO₂
Numero MDL:MFCD00011232