Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido borico
Acido borico
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acido borico
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Acido borico
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • Numero CAS:10043-35-3
  • Formula:B(OH)₃
  • Numero MDL:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • IndexMerck:13,01326
  • Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:160 °C
  • Densità:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:233-139-2
  • REACH:01-2119486683-25
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 34.70
    SFr. 34.70
    1 * 500 g
       SFr. 34.70
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1.000 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 g
    1 * 1.000 g - SFr. 54.60
    SFr. 54.60
    1 * 1.000 g
       SFr. 54.60
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 994.80
    SFr. 994.80
    1 * 25 kg
       SFr. 994.80
    Specifiche:
    Marketsource