ContactUsLinkComponent
Acido borico ≥99.5%, cristallizzato, Gen-Apex per biologia molecolare
  33601.261
 :  
undefined
Acido borico ≥99.5%, cristallizzato, Gen-Apex per biologia molecolare
  33601.261
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Colouration (0,1 mol/l; water):
    Max. 10 APHA
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 5 ppm
  • Transmittance (230 nm) (0,1 mol/l):
    Min. 99 %
  • Transmittance (260 nm) (0,1 mol/l):
    Min. 95 %
  • Transmittance (280 nm) (0,1 mol/l):
    Min. 97 %
  • Transmittance (320 nm) (0.1 mol/l):
    Min. 99 %
 :
 :13,01326
 :185 °C (1013 hPa)
 :160 °C
 :1.44 g/cm³ (25 °C)
 :61.83 g/mol
 :Ambiente
 :233-139-2
 :01-2119486683-25
 :GHS08
 :10043-35-3
 :B(OH)₃
 :MFCD00011337