Acido borico
Marketsource
Nome del fornitore: GERBU BIOCHEMICALS
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numero CAS:10043-35-3
- Formula:B(OH)₃
- Numero MDL:MFCD00011337
- Molecular Weight:61.83 g/mol
- IndexMerck:13,01326
- Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:160 °C
- Densità:1,44 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numero CAS:10043-35-3
- Formula:B(OH)₃
- Numero MDL:MFCD00011337
- Molecular Weight:61.83 g/mol
- IndexMerck:13,01326
- Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:160 °C
- Densità:1,44 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



