Acido borico ≥99.99% (metals basis)
Informazioni su questo articolo
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Physical Form: +8 Mesh Granular Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
- Numero CAS:10043-35-3
- Formula:B(OH)₃
- Numero MDL:MFCD00011337
- Molecular Weight:61.83 g/mol
- IndexMerck:14,1336
- Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:∼ 185 °C (dec.)
- Densità:1,435
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Physical Form: +8 Mesh Granular Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
- Numero CAS:10043-35-3
- Formula:B(OH)₃
- Numero MDL:MFCD00011337
- Molecular Weight:61.83 g/mol
- IndexMerck:14,1336
- Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:∼ 185 °C (dec.)
- Densità:1,435
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25