Orders LinkContactUsLinkComponent
5,5-Dimethylhydantoin
5,5-Dimethylhydantoin
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLE16523938-1KG
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
5,5-Dimethylhydantoin
Codice catalogo MOLE16523938-1KG
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  77-71-4
5,5-Dimethylhydantoin
Glass bottle for solids, 1 kg
Numero CAS:  77-71-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
  • Numero CAS:77-71-4
  • Formula:C₅H₈N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00005266
  • Molecular Weight:128.13 g/mol
  • EINECS:201-051-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 kg
Specifiche