Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Mercaptoetanolo
2-Mercaptoetanolo
bottiglia in vetro, 5 mL
Codice catalogo P001
Tossico
Corrosivo
Ambiente
Nome del fornitore:   G-Biosciences
2-Mercaptoetanolo
Codice catalogo P001
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  60-24-2
2-Mercaptoetanolo
2-Mercaptoetanolo
bottiglia in vetro, 5 mL
Numero CAS:  60-24-2
Price
28.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  • Numero CAS:60-24-2
  • Formula:HSCH₂CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00004890
  • Molecular Weight:78.14 g/mol
  • IndexMerck:13,05894
  • Punto di ebollizione:157 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–100 °C
  • Densità:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:68 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-464-6
  • UN:2966
  • ADR:6.1,II
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    5 mL