Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes | Avantor
Dishes
Anbieter:   KARTELL
Dishes
Anbieter:  KARTELL
Zertifikate
Dishes
2 Varianten
Product Details & Documents
Made of PTFE, white.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Good mechanical resistance
Dishes are suitable for foodstuff. It can withstand temperatures continuously up to 250 °C and for short intervals up to 300 °C.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 25 ml
    25 mm
    42 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.10
    SFr. 55.10
    1 * 1 ST
       SFr. 55.10
  • 100 ml
    28 mm
    80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 83.20
    SFr. 83.20
    1 * 1 ST
       SFr. 83.20