Potassio tellurito , TECHNICAL
27074.154
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:50 g
- Seq:3368
- Identification:Passes test
:
:253.79 g/mol
:12,07850
:460…470 °C
:Refrigerata
:232-213-1
:3284
:6.1,II
:GHS06
:7790-58-1
:K₂TeO₃
:MFCD00011379