Acqua
bottiglia in vetro, 2,5 L
REGERH1020
: REAGECON
Acqua
REGERH1020
: REAGECON
: 7732-18-5
: Hydrogen oxide
- :7732-18-5
- :H₂O
- :MFCD00011332
- :18.02 g/mol
- :13,10098
- :100 °C (1013 hPa)
- :0 °C
- :1 g/cm³ (4 °C)
- :Ambiente
- :231-791-2
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Cat. No.:REGERH1020
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion