Orders LinkContactUsLinkComponent
Contatori di cellule, Sedgewick Rafter
Contatori di cellule, Sedgewick Rafter
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Contatori di cellule, Sedgewick Rafter
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Certificates
Contatori di cellule, Sedgewick Rafter
Contatori di cellule, Sedgewick Rafter
2 varianti
Product Details & Documents
Counting chambers according to Sedgewick for particles and microorganisms in transparent liquids.
A cell is ruled in a grid subdividing 1,0 ml into 1000 μl.
 : Supplied with a cover glass.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Profondità della camera
    L×P
    Disponibilità
    Price
  • MARI0611300
    Contatore di cellule, di precisione, vetrino con cromo depositato, bordi molati e smussati, Sedgewick Rafter
    Contatore di cellule, di precisione, vetrino con cromo depositato, bordi molati e smussati, Sedgewick Rafter
    1 mm
    50×20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’100.00
    SFr. 1’100.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’100.00
  • MARI0611400
    Contatore di cellule, plastica
    Contatore di cellule, plastica
    1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 228.00
    SFr. 228.00
    1 * 1 ST
       SFr. 228.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vetro di copertura
    Vetro di copertura
    MARI0336000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 69.00