Orders LinkContactUsLinkComponent
Acqua
Acqua
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acqua
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hydrogen oxide
  • Numero CAS:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • Numero MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • IndexMerck:13,10098
  • Punto di ebollizione:100 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:0 °C
  • Densità:1 g/cm³ (4 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-791-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 15.50 SFr.
    15.50 SFr.
    1 * 1 L
       15.50 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 32.30 SFr.
    32.30 SFr.
    1 * 2,5 L
       32.30 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 50.30 SFr.
    50.30 SFr.
    1 * 5 L
       50.30 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 30 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 L
    1 * 30 L - 202.80 SFr.
    202.80 SFr.
    1 * 30 L
       202.80 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource