Orders LinkContactUsLinkComponent
Acqua
Acqua
   Opzioni sostenibili disponibili
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acqua
Nome del fornitore:  Roth Carl
   Opzioni sostenibili disponibili
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hydrogen oxide
  • Numero CAS:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • Numero MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • IndexMerck:13,10098
  • Punto di ebollizione:100 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:0 °C
  • Densità:1 g/cm³ (4 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-791-2
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ROTHA511.1
  • ROTHA511.2
  • ROTHA511.3
  • Environmentally Preferable:
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 28.70
    SFr. 28.70
    1 * 1 L
       SFr. 28.70
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHA511.1
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 53.90
    SFr. 53.90
    1 * 2,5 L
       SFr. 53.90
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHA511.2
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
  • 5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 L
    1 * 5 L - SFr. 97.80
    SFr. 97.80
    1 * 5 L
       SFr. 97.80
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHA511.3
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente