Orders LinkContactUsLinkComponent
Mechanical balances, Triple Pro
TP2611, 2610 g, 0,1 g, 147×147 mm
Codice catalogo 611-5357
Nome del fornitore:   OHAUS
Mechanical balances, Triple Pro
Codice catalogo 611-5357
Nome del fornitore:  OHAUS
Mechanical balances, Triple Pro
Mechanical balances, Triple Pro
TP2611, 2610 g, 0,1 g, 147×147 mm
Price
SFr. 341.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The triple beam pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered through hands-on activities.
  • The unique, easy-grip carrying handle is ergonomically designed to allow for effortless movement around the classroom.
  • A convenient compartment provides a place to store the weight set when not in use, preventing the weights from becoming lost.
  • Prevent theft and accidental dropping by securing the balance to a desk or bench top with the security loop or Kensington-type lock (sold separately).
Specifiche
  • Modello:
    TP2611
  • Piatto/dimensioni piattaforma:
    147×147 mm
  • Leggibilità:
    0,1 g
  • Portata:
    2610 g
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Peso set
    Disponibilità
    Price
  • Set di pesi per capacità aumentata fino a 2610 g
    Set di pesi per capacità aumentata fino a 2610 g
    611-0596
    500 g; 1000 g
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 63.50