Microscopy slides
Angoli smussati molati, con 12 anelli stampati blu, 13 - 14 mm Ø
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
These microscope slides feature highly visible blue rings (Ø 14mm).
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Descrizione:Angoli smussati molati, con 12 anelli stampati blu, 13 - 14 mm Ø