Acqua, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Hydrogen oxide
- Numero CAS:7732-18-5
- Formula:H₂O
- Numero MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- IndexMerck:13,10098
- Punto di ebollizione:100 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-791-2
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: Hydrogen oxide
- Numero CAS:7732-18-5
- Formula:H₂O
- Numero MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- IndexMerck:13,10098
- Punto di ebollizione:100 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-791-2
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Residue after ignition:≤0.0003 %
- Gradient analysis::
- Absorbance largest eluted peak:≤0.002 A.U.
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ACRO268300010
- ACRO268300025
- Environmentally Preferable:
- Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:
- EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente More
Specifications
Cat. No.ACRO268300010Environmentally PreferablePiù sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambienteCertificazione ambientaleEPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussionPiù sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente - Specifiche:
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente More
Specifications
Cat. No.ACRO268300025Environmentally PreferablePiù sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambienteCertificazione ambientaleEPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussionPiù sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente