Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassio nitrato ≥97%, TECHNICAL
Potassio nitrato ≥97%, TECHNICAL
Bidone in plastica, 5 kg
Codice catalogo 26857.368
Ossidante
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Potassio nitrato ≥97%, TECHNICAL
Codice catalogo 26857.368
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  7757-79-1
Potassio nitrato ≥97%, TECHNICAL
Potassio nitrato ≥97%, TECHNICAL
Bidone in plastica, 5 kg
Numero CAS:  7757-79-1
Price
SFr. 139.00
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Nitrate of Potash
  • Numero CAS:7757-79-1
  • Formula:KNO₃
  • Numero MDL:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • IndexMerck:13,07733
  • Punto di fusione:334 °C
  • Densità:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488224-35
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 97 %
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bidone in plastica
  • Conf:
    5 kg