Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio nitrito
Sodio nitrito
Ossidante
Tossico
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Sodio nitrito
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Diazotizing salts
  • Numero CAS:7632-00-0
  • Formula:NaNO₂
  • Numero MDL:MFCD00011118
  • Molecular Weight:69 g/mol
  • IndexMerck:13,08721
  • Punto di ebollizione:320 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:284 °C
  • Densità:2,168 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-555-9
  • UN:1500
  • ADR:5.1,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 24.60
    SFr. 24.60
    1 * 1 kg
       SFr. 24.60
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 95.90
    SFr. 95.90
    1 * 5 kg
       SFr. 95.90
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 382.80
    SFr. 382.80
    1 * 25 kg
       SFr. 382.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource