Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®
Ossidante
Tossico
Ambiente
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Certificates
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Diazotizing salts
  • Numero CAS:7632-00-0
  • Formula:NaNO₂
  • Numero MDL:MFCD00011118
  • Molecular Weight:69 g/mol
  • IndexMerck:13,08721
  • Punto di ebollizione:320 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:284 °C
  • Densità:2,168 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-555-9
  • UN:1500
  • ADR:5.1 (6.1),III
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm