Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio azide
Sodio azide
Tossico
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   Merck
Sodio azide
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sodium triazide
  • Numero CAS:26628-22-8
  • Formula:NaN₃
  • Numero MDL:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • IndexMerck:13,08653
  • Punto di fusione:275 °C
  • Densità:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II