Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassio ioduro
Potassio ioduro
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo WAKO168-03975
Marketsource
Nome del fornitore:   Wako
Potassio ioduro
Codice catalogo WAKO168-03975
Nome del fornitore:  Wako
Marketsource
Numero CAS:  7681-11-0
Potassio ioduro
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  7681-11-0
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • Numero CAS:7681-11-0
  • Formula:Kl
  • Numero MDL:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • IndexMerck:13,07727
  • Punto di ebollizione:1330 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:686 °C
  • Densità:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-659-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g