Potassio ioduro
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLE36409596-1KG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Potassio ioduro
Codice catalogo MOLE36409596-1KG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 7681-11-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- Numero CAS:7681-11-0
- Formula:Kl
- Numero MDL:MFCD00011405
- Molecular Weight:166 g/mol
- IndexMerck:13,07727
- Punto di ebollizione:1330 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:686 °C
- Densità:3,13 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-659-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg