Stirrer bearings, PTFE
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Informazioni su questo articolo
These bearings have sealing rings to ensure a perfect seal. A special gasket made of PTFE and a FPM o-ring which is compressed by a GL screw cap ensure the stirrer shaft is sealed.
- Cone can be removed easily from the socket
- Ground joint does not stick and danger of breaking is reduced
- Gasket can be exchanged when worn
11 varianti
Product Details & Documents
These bearings have sealing rings to ensure a perfect seal. A special gasket made of PTFE and a FPM o-ring which is compressed by a GL screw cap ensure the stirrer shaft is sealed.
- Cone can be removed easily from the socket
- Ground joint does not stick and danger of breaking is reduced
- Gasket can be exchanged when worn
Product Family Options
European standard
Informazioni sul prodotto
- PerTappo a molatura standardLunghezzaDisponibilitàPrice
- BOHLC424-04Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 19/26 NS, GL 18, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 19/26 NS, GL 18, in PTFEAsta di 6 mm19/2663 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST64.80 SFr.
- BOHLC424-05Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 19/26 NS, GL 25, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 19/26 NS, GL 25, in PTFEAsta di 8 mm19/2665 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST60.90 SFr.
- BOHLC424-08Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 24/29 NS, GL 25, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 24/29 NS, GL 25, in PTFEAsta di 8 mm24/2969 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST72.50 SFr.
- BOHLC424-09Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 24/29 NS, GL 25, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 24/29 NS, GL 25, in PTFEAsta di 10 mm24/2970 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST84.90 SFr.
- BOHLC424-12Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 18, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 18, in PTFEAsta di 6 mm29/3272 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST70.10 SFr.
- BOHLC424-13Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 25, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 25, in PTFEAsta di 8 mm29/3274 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST68.20 SFr.
- BOHLC424-14Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 25, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 25, in PTFEAsta di 10 mm29/3272 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST64.80 SFr.
- BOHLC424-16Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 45/40 NS, GL 25, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 45/40 NS, GL 25, in PTFEAsta di 10 mm45/4080 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST86.00 SFr.
- BOHLC424-18Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 45/40 NS, GL 32, in PTFECuscinetto agitatore con anello di tenuta, 45/40 NS, GL 32, in PTFEAsta di 16 mm45/4086 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST96.60 SFr.
US standard
Informazioni sul prodotto
- PerTappo a molatura standardLunghezzaDisponibilitàPrice
- BOHLC429-14Stirrer bearing with sealing ring, 24/40 NS, GL 25, PTFEStirrer bearing with sealing ring, 24/40 NS, GL 25, PTFE8 mm shaft24/4080 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST126.00 SFr.
- BOHLC429-18Stirrer bearing with sealing ring, 24/40 NS, GL 25, PTFEStirrer bearing with sealing ring, 24/40 NS, GL 25, PTFE10 mm shaft24/4080 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST87.30 SFr.