Potassio dicromato, EMSURE® ACS, ISO per analisi (max. 0,000001% Hg), Supelco®
Codice catalogo 1.04865.0500
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g
- Seq:3645
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:130 g/l (20 °C)
- Melting Point:398 °C
- Molar Mass:294.19 g/mol
- Bulk Density:1250 kg/m3
- Boiling Point:500 °C (1013 hPa)
- Density:2.69 g/cm3 (20 °C)
- pH:3.6 (100 g/l, H2O)
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic materials
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:294.18 g/mol
IndexMerck:12,07790
Punto di ebollizione:500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:398 °C
Densità:2.67 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-906-6
UN:3086
ADR:6.1 (5.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
REACH:01-2119454792-32
:GHS03
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
Numero CAS:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
Numero MDL:MFCD00011367