VWR®, Cuffie con elastico, in PP, rilevabili al metal detector
Nome del fornitore: VWR Collection
Certificati
Informazioni su questo articolo
These detectable caps, made of non woven polypropylene, provide an effective way to cover the hair when working in hygienic environments.
- Increased detectability thanks to foil strip
- Two elastic bands for improved fit
Peso: 10 g/m²
Specifiche
- Catalog No:
- 113-1579
- 113-1578
- Applicazioni per abiti:
- Laboratory
- Laboratory
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together