- Descrizione:Stazione per lavaggio oculare con due flaconi da 500 ml e dispenser di cerotti
- Environmentally Preferable:Materiali sostenibili,Imballi sostenibili
- Certificazione ambientale:Verification of recycled plastic material by 3rd party, see separate document 'Cederroth Stations recycled plastic'
- Conf:1
Stazione per lavaggio oculare a parete con due flaconi da 500 ml che si aprono automaticamente quando vengono estratti dai supporti. La soluzione consente di neutralizzare il pH oculare, ovvero ha un effetto neutralizzante su qualsiasi schizzo di acido o di alcali, fornendo risultati più rapidi rispetto alla classica soluzione di cloruro di sodio.
- Contiene il dispenser di cerotti Salvequick (con 40 cerotti in tessuto sterili e 45 cerotti in plastica sterili), le istruzioni per il lavaggio oculare e una chiavetta
- Dispone di altro spazio per riporre ulteriori accessori, ad esempio, fermasangue, occhiali o guanti di protezione
- Lo sportello trasparente protegge i prodotti dalla polvere e dalle impurità e consente di vedere agevolmente quando è necessario effettuare la ricarica
L×P×A: 290×120×560 mm
Tempo di lavaggio: circa 1,5 minuti
Durata a magazzino: 4,5 anni
The green-coloured plastic in cderroth stations and dispensers are from January 2022 made of >85% recycled plastics. Old refrigerator parts are used to give next life in first aid products, which gives 90% lower CO₂ emissions compared with production of new plastics. At the same time, the outer cartons are made of 90% recycled fibre.