Litio cloruro, anidro 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7447-41-8
:
Formula:LiCl
Numero MDL:MFCD00011078
:42.39 g/mol
IndexMerck:14,5528
Punto di ebollizione:1325…1360 °C
Punto di fusione:605 °C
Densità:2.068
EINECS:231-212-3
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottoALFA10515.A7_TDS_EN
Specifiche del prodotto
msds_ALFA010515 msds_ALFA010515