Litio cloruro, anidro 99% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7447-41-8
:
Formula:LiCl
Numero MDL:MFCD00011078
:42.39 g/mol
IndexMerck:13,05550
Punto di ebollizione:1382 °C (760 mmHg)
Punto di fusione:605 °C
Densità:2.06 g/cm³
EINECS:231-212-3
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder or crystals or granules
- Titration Argentometric:≥98.5 %
- Loss on drying:≤0.6 % (400°C, 4 h)
- Alkalinity:≤0.025 % (as Li2CO3)
- Sulfate (SO4):≤0.01 %
- Barium (Ba):≤0.01 %
- Calcium (Ca):≤0.01 %
- Iron (Fe):≤0.0015 %
- Potassium (K):≤0.0015 %
- Sodium (Na):≤0.005 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.0015 %
- Insolubles:≤0.005 % (in HCl)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottoACRO19988
Scheda di sicurezza
ACRO199880020_TDS_EN
Specifiche del prodotto
Frequently Bought Together