Potassio cloruro ≥97%, TECHNICAL
Bidone in plastica, 5 kg
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Potassio cloruro ≥97%, TECHNICAL
Codice catalogo 26752.366
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 7447-40-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Potassiumchloride
- Numero CAS:7447-40-7
- Formula:KCl
- Numero MDL:MFCD00011360
- Molecular Weight:74.55 g/mol
- IndexMerck:14,07621
- Punto di ebollizione:1420 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:773 °C
- Densità:1,98 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-211-8
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto27700821.pdf P20_VWRC26752.366_SPEC_EN.pdf spec_VWRC26752.366
Specifiche del prodotto
5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Informazioni sull'imballaggio
SDS_IT_CH_VWRC26752 SDS_IT_CH_VWRC26752.pdf sds_VWRC26752
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:Min. 97 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bidone in plastica
- Conf:5 kg