Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassio cloruro
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Potassio cloruro
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Certificates
Potassio cloruro
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Potassiumchloride
  • Numero CAS:7447-40-7
  • Formula:KCl
  • Numero MDL:MFCD00011360
  • Molecular Weight:74.55 g/mol
  • IndexMerck:14,07621
  • Punto di ebollizione:1420 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:773 °C
  • Densità:1,98 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-211-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg