Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
Nome del fornitore:   Bohlender
Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
Nome del fornitore:  Bohlender
Certificates
Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
10 varianti
Product Details & Documents
Triangular shaped magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 encapsulated in PTFE.
  • Chemical resistant
Temperature resistance: −200 to +250 °C.
Most commonly used for big vessels in which strong turbulence can be acheived with low speeds. These can also been useful for mixing of reagents which resist dissolving and for avoiding any residues at the bottom of the vessels.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Ø
    Per
    Disponibilità
    Price
  • 12 mm
    8 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
    SFr. 5.10
    1 * 1 ST
       SFr. 5.10
  • 20 mm
    8 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.20
    SFr. 6.20
    1 * 1 ST
       SFr. 6.20
  • 25 mm
    8 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.60
    SFr. 5.60
    1 * 1 ST
       SFr. 5.60
  • 25 mm
    14 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9.50
    SFr. 9.50
    1 * 1 ST
       SFr. 9.50
  • 35 mm
    10 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 1 ST
       SFr. 8.60
  • 40 mm
    14 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.30
    SFr. 10.30
    1 * 1 ST
       SFr. 10.30
  • 50 mm
    12 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.80
    SFr. 11.80
    1 * 1 ST
       SFr. 11.80
  • 55 mm
    14 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14.10
    SFr. 14.10
    1 * 1 ST
       SFr. 14.10
  • 80 mm
    17 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 18.70
    SFr. 18.70
    1 * 1 ST
       SFr. 18.70
  • 130 mm
    38 mm
    Recipienti di grandi dimensioni
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 147.00
    SFr. 147.00
    1 * 1 ST
       SFr. 147.00