Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio bromuro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Bottiglia di plastica, 1 kg
  27742.290
Sodio bromuro ≥98%, GPR RECTAPUR®
  27742.290
 :  7647-15-6
Sodio bromuro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio bromuro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Bottiglia di plastica, 1 kg
 :  7647-15-6
SFr. 197.00
1 * 1 kg
  •  :7647-15-6
  •  :NaBr
  •  :MFCD00003475
  •  :102.89 g/mol
  •  :13,08666
  •  :1396 °C (1013 hPa)
  •  :753 °C
  •  :3,2 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambiente
  •  :231-599-9
  •  :01-2119490106-41
  • Assay (calculated on dried substance):
    Min. 98 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • Loss on drying (150°C):
    Max. 2 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg