Sodio bromuro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Bottiglia di plastica, 1 kg
- :7647-15-6
- :NaBr
- :MFCD00003475
- :102.89 g/mol
- :13,08666
- :1396 °C (1013 hPa)
- :753 °C
- :3,2 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :231-599-9
- :01-2119490106-41
- Assay (calculated on dried substance):Min. 98 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 50 ppm
- Loss on drying (150°C):Max. 2 %
- SO4 (Sulphate):Max. 100 ppm
- Fe (Iron):Max. 50 ppm
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg