Sodio tetraidroborato
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE19526770-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Sodio tetraidroborato
Codice catalogo MOLE19526770-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 16940-66-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
- Numero CAS:16940-66-2
- Formula:NaBH₄
- Numero MDL:MFCD00003518
- Molecular Weight:37.83 g/mol
- IndexMerck:13,08664
- Punto di fusione:400 °C
- Densità:1,07 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:69 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:241-004-4
- UN:1426
- ADR:4.3,I
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g