ContactUsLinkComponent
Sodio meta arsinito ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio meta arsinito ≥98%, GPR RECTAPUR®
  27687.265
 :  
undefined
Sodio meta arsinito ≥98%, GPR RECTAPUR®
  27687.265
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Assay (Iodometric):
    Min. 98 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.04 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.4 %
  • Fe (Iron):
    Max. 0.022 %
 :
 :129.91 g/mol
 :13,08651
 :615 °C
 :1.87 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :232-070-5
 :2027
 :6.1,II
 :GHS06
 :GHS09
 :7784-46-5
 :NaAsO₂
 :MFCD00003472