Sodio meta arsinito ≥98%, GPR RECTAPUR®
27687.265
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g
- Seq:3645
- Assay (Iodometric):Min. 98 %
- Cl (Chloride):Max. 0.04 %
- SO4 (Sulphate):Max. 0.4 %
- Fe (Iron):Max. 0.022 %
:
:129.91 g/mol
:13,08651
:615 °C
:1.87 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:232-070-5
:2027
:6.1,II
:GHS06
:GHS09
:7784-46-5
:NaAsO₂
:MFCD00003472