ContactUsLinkComponent
Sodio meta arsinito 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, Titripur® Reag. USP soluzione volumetrica, Supelco®
Health
Environment
Sodio meta arsinito 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, Titripur® Reag. USP soluzione volumetrica, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
Health
Environment
Sodio meta arsinito 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, Titripur® Reag. USP soluzione volumetrica, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
Specification Test Results
  • Form:
    liquid
  • Amount-of-substance concentration:
    0.04975 - 0.05025
  • Measurement uncertainty:
    +/- 0.00015
  • Traceability:
    NIST SRM
Specification Test Results
Related Information
Frequently Bought Together