Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylcyclopentane 95%
Irritante
Salute
Infiammabile
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Methylcyclopentane 95%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Methylcyclopentane 95%
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:96-37-7
  • Formula:C₆H₁₂
  • Numero MDL:MFCD00001382
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Punto di ebollizione:71 °C
  • Punto di fusione:–142,4 °C
  • Densità:0,748 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:–4 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-503-2
  • UN:2298
  • ADR:3,II
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥94 %