Ciclopentano ≥97%, TECHNICAL
23251.183
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Seq:2440
- Assay:Min. 97 %
- IR Spectrum:Passes test
- Density (20/4):0.740 - 0.745
:
:13,02769
:49 °C (1013 hPa)
:–93,3 °C
:0.746 g/cm³ (20 °C)
:–41 °C
:Ambiente
:206-016-6
:1146
:3,II
:70.13 g/mol
:GHS02
:287-92-3
:C₅H₁₀
:MFCD00001356